Merck
408166
Sigma-Aldrich
1-(2-ピリジル)ピペラジン
≥99%
別名:
2-ピペラジノピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥11,200
25 ML
¥37,100
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥11,200
25 ML
¥37,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N3
CAS番号:
分子量:
163.22
Beilstein:
140423
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.595 (lit.)
bp
120-122 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CN(CCN1)c2ccccn2
InChI
1S/C9H13N3/c1-2-4-11-9(3-1)12-7-5-10-6-8-12/h1-4,10H,5-8H2
InChI Key
GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-(2-ピリジル)ピペラジンはピペラジン誘導体です。
アプリケーション
1-(2-ピリジル)ピペラジンは、逆相HPLCによる空気中の脂肪族および芳香族イソシアネートの測定用試薬として使用できます。また、[1][2]空気中に浮遊するジイソシアネートの蛍光光度測定用試薬として使用できます。[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
408166-5ML:
408166-25ML:
408166-BULK:
408166-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of atmospheric isocyanate concentrations by high-performance thin-layer chromatography using 1-(2-pyridyl) piperazine reagent.
Ellwood PA, et al.
Analyst, 106(1258), 85-93 (1981)
P Giral et al.
European journal of pharmacology, 134(1), 113-116 (1987-01-28)
We investigated in mice the effects of one of the principal metabolites of buspirone and gepirone, 1-(2-pyridinyl)-piperazine (1-PmP), on hypothermia and reduced locomotion induced by clonidine (0.25 and 0.06 mg/kg, respectively), tests related to brain alpha-adrenergic function. Both effects were
Harvey Wong et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 35(8), 1387-1392 (2007-05-15)
The pharmacokinetics and in vivo potency of 6-hydroxybuspirone (6-OH-buspirone), a major metabolite of buspirone, were investigated. The plasma clearance (47.3 +/- 3.5 ml/min/kg), volume of distribution (2.6 +/- 0.3 l/kg), and half-life (1.2 +/- 0.2 h) of 6-OH-buspirone in rats
Robert Lavieri et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(8), 2240-2243 (2009-03-21)
This Letter describes the synthesis and structure-activity relationships (SAR) of isoform-selective PLD inhibitors. By virtue of the installation of a 1,3,8-triazaspiro[4,5]decan-4-one privileged structure, PLD inhibitors with nanomolar potency and an unprecedented 40-fold selectivity for PLD2 over PLD1 were developed. Interestingly
Determination of trace atmospheric isocyanate concentrations by reversed-phase high-performance liquid chromatography using 1-(2-pyridyl) piperazine reagent.
Goldberg PA, et al.
Journal of Chromatography A, 212(1), 93-104 (1981)