Merck
247707
Sigma-Aldrich
4-クロロ-2-フルオロトルエン
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,550
¥6,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,550
About This Item
化学式:
CH3C6H3(Cl)F
CAS番号:
分子量:
144.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
158 °C/743 mmHg (lit.)
密度
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Cc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
MKFCYQTVSDCXAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fourier Transform (FT)-IR and FT-Raman spectra of solid sample of 4-chloro-2-fluorotoluene have been studied[1].
アプリケーション
4-Chloro-2-fluorotoluene has been used in the preparation of 4-chloro-2-fluoro-benzylbromide[2].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
247707-10KG:
247707-25G:
247707-100G:
247707-VAR:
247707-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Ramalingam et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(1), 429-436 (2010-12-15)
FT-IR (4000-100 cm(-1)) and FT-Raman (4000-100 cm(-1)) spectra of solid sample of 4-chloro-2-fluoro toluene (4Cl2FT) have been recorded using Bruker IFS 66 V spectrometer. Ab initio-HF (HF/6-311++G (d, p)) and DFT (B3LYP/6-311++G and B3PW91/6-311++G (d, p)) calculations have been performed
Synthesis and antitumor activity of platinum (II) complexes containing substituted ethylenediamine ligands.
Brunner H, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 25(1), 35-44 (1990)