Merck
554359
Sigma-Aldrich
ヨウ化鉛(II)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
ヨウ化鉛, ヨウ化鉛(II), ヨウ化鉛(PbI2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,400
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,400
About This Item
化学式:
PbI2
CAS番号:
分子量:
461.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
synthesis grade
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.999% trace metals basis
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
bp
954 °C (lit.)
mp
402 °C (lit.)
密度
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ化鉛(II)は、ワイドバンドギャップ(2.32eV)の半導体材料で、高い抵抗率、広い温度範囲(−200°Cから最高+130°C)、良好な化学的安定性など、ユニークな特性を備えています。
アプリケーション
ヨウ化鉛(II)は、以下の製造で出発物質として使用できます。
  • 溶液処理法による多結晶α-FAPbI3薄膜。これらの多結晶薄膜は光検出器として応用できます。
  • 有機/無機ハイブリッドの2Dペロブスカイト材料。これは太陽電池に応用できます。
室温でのガンマ線検出器の製造にも使用できます。
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
554359-5G:4548173169408
554359-VAR:
554359-25G:4548173169392
554359-BULK:
554359-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
有望な低コストの太陽電池技術としての色素増感太陽電池。
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。
すべて表示
関連コンテンツ
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf