Merck
553417
Sigma-Aldrich
塩化アルミニウムTHF複合体
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8AlCl3O
CAS番号:
分子量:
205.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
for analytical purposes
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
密度
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[Al](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.Al.3ClH/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;;3*1H/q;+3;;;/p-3
InChI Key
QBBWRNBMWSVXBB-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
553417-VAR:
553417-25ML:4548173169255
553417-BULK:
553417-100ML:4548173169248
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)