Merck
556432
Sigma-Aldrich
4-エチニル-α,α,α-トリフルオロトルエン
97%
別名:
1-Ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzen, 1-Ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-4-ethynylbenzene, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene, 4-Ethynyl(trifluoromethyl)benzene, 4-Ethynyl-trifluorotoluene, 4-Trifluorophenylacetylene, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyne, p-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CC6H4CF3
CAS番号:
分子量:
170.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h1,3-6H
InChI Key
XTKBMZQCDBHHKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-エチニル-α,α,α-トリフルオロトルエンは、エタノールと反応して対応するα,β-アルキニルエステルを生成します。 4-エチニル-α,α,α-トリフルオロトルエンは、BrPP薄膜上での銅触媒を用いるアジドアルキン環化付加(CuAAC)反応において官能化アルキンの役割を果たします。
アプリケーション
4-エチニル-α,α,α-トリフルオロトルエンは、以下の合成で使用される可能性があります:
  • 6,13-ビス(4-トリフルオロメチルフェニルエチニル)ペンタセン
  • 1,2-ジアルキニルイミダゾール
  • trans-[Co(サイクラム)(p-CCC6H4CF3)2]OTf複合体(サイクラム=1,4,8,11-テトラアザシクロテトラデカン; 4-エチニル-α,α,α-トリフルオロトルエン=p-CCC6H4CF3、OTf=トリフルオロメタンスルホン酸)
  • 3-スピロアゼチジニミン-2-オキシインドール
自己組織化単層(SAM)の合成で使用されました。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.1 °F - closed cup
引火点(℃)
20.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
556432-5G:
556432-BULK:
556432-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rodney T Chen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(5), 3388-3393 (2009-11-12)
A brominated plasma polymer (BrPP) thin film was fabricated on a variety of substrate surfaces (silicon wafers, glass, gold, and polymers) via the radio frequency glow discharge of 1-bromopropane. This BrPP thin film was highly adherent and stable and was
Thakker U P, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 411, 158- 164 (2014)
Synthesis of α, β-Alkynyl Esters and Unsymmetrical Maleate Esters Catalyzed by Pd/C; An Efficient Phosphine-Free Catalytic System for Oxidative Alkoxycarbonylation of Terminal Alkynes.
Gadge ST and Bhanage BM.
Synlett, 24(8), 981-986 (2013)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42, 541-550 (2004)
"A Copper-Catalyzed One-Pot, Three-Component Diastereoselective Synthesis of 3-Spiroazetidinimine-2-oxindoles and Their Synthetic Transformation into Fluorescent Conjugated Indolones"
Periyaraja S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(5), 954-965 (2014)