Merck
550698
Sigma-Aldrich
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline
>90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2C6H3N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
205.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
86 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N(C)C
InChI
1S/C14H23N/c1-10(2)12-8-7-9-13(11(3)4)14(12)15(5)6/h7-11H,1-6H3
InChI Key
ALXIOUGHHXXLKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline (DIDMA) is a tertiary amine. It can undergo iron-catalyzed oxidative amidation with propionaldehyde (PrCHO) to form the corresponding hindered amide.[1]
アプリケーション
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline may be used as a co-initiator in two-photon polymerization.[2][3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
550698-BULK:
550698-25G:
550698-100G:
550698-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Two-photon polymerization of a diacrylate using fluorene photoinitiators-sensitizers.
Fitilis I, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 215(1), 25-30 (2010)
One-and two-photon induced polymerization of Methylmethacrylate using colloidal CdS semiconductor quantum dots.
Strandwitz NC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(26), 8280-8288 (2008)
Iron-Catalyzed Oxidative Amidation of Tertiary Amines with Aldehydes.
Li Y, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 19(1), 82-86 (2013)