Merck
545988
Sigma-Aldrich
4-アミノ-3,5-ジクロロ安息香酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H2(Cl)2CO2H
CAS番号:
分子量:
206.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
290-293 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
UHXYYTSWBYTDPD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
545988-VAR:
545988-BULK:
545988-5G:
545988-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana Vulić et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 77, 82-92 (2015-01-18)
The aim of this study was to evaluate in vitro toxicity of clenbuterol and its metabolite 4-amino-3,5-dichlorobenzoic acid. Cytotoxicity and pro-oxidative effect of both compounds were studied on human colon adenocarcinoma cell line SW 480. No significant cytotoxic effect of