Merck
T6375
Sigma-Aldrich
1-チオ-β-D-グルコース ナトリウム塩
別名:
β-D-チオグルコース, 1-β-D-グルコシルチオース, グルコチオース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11O5SNa
CAS番号:
分子量:
218.20
EC Number:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
yellow to tan
mp
130 °C (decomposes on heating)
溶解性
water: 50 mg/mL, colorless to dark yellow
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S.Na.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;;/h2-10,12H,1H2;;
InChI Key
BJZCRDSEUWQHLR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T6375-BULK:
T6375-1G:
T6375-100MG:
T6375-VAR:
T6375-500MG:
試験成績書(COA)