Merck
251089
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyridine-3-carboxylic acid
98%
別名:
2-(Methylthio)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥24,800
¥24,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥24,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO2S
CAS番号:
分子量:
169.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
215-217 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
thioether
SMILES記法
CSc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
COPSJQVPEUUOKY-UHFFFAOYSA-N
詳細
Anisotropy in 2-(methylthio)pyridine-3-carboxylic acid [2-(methylthio)nicotinic acid] has been investigated by nanoindentation experiment[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
251089-100G:
251089-BULK:
251089-VAR:
251089-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Malla Reddy et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (31)(31), 3945-3947 (2005-08-03)
Bending is observed in organic crystals when the packing is anisotropic in such a way that strong and weak interaction patterns occur in nearly perpendicular directions.