Merck
183342
Sigma-Aldrich
フェニルセレニルクロリド
98%
別名:
ベンゼンセレニルクロリド, ベンゼンセレネニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SeCl
CAS番号:
分子量:
191.52
Beilstein:
1237091
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フェニルセレニル・クロリドは2-アミノ・アルコールのシントンです。有機合成のさまざまな用途に使用される試薬です
アプリケーション
フェニルセレニル・クロリドを(シクロブタ-1-エニルセラニル)ベンゼンの合成に使用しました
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
183342-BULK:
183342-10G:4548173110950
183342-1G:4548173110967
183342-50G:4548173110974
183342-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inorganic Chemistry, 30, 3402-3402 (1991)
Tetrahedron, 47, 4211-4211 (1991)
Le-Ping Liu et al.
The Journal of organic chemistry, 69(8), 2805-2808 (2004-04-13)
The reaction of methylenecyclopropanes 1 with phenylsulfenyl chloride or phenylselenyl chloride gives (cyclobut-1-enylsulfanyl)benzene or (cyclobut-1-enylselanyl)benzene along with ring-opened product in good total yields at 0 degrees C in various solvents. A plausible mechanism has been proposed.
Tetrahedron, 49, 1841-1841 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3355-3355 (1993)