アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
183-186 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI Key
QRYSWXFQLFLJTC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
228575-BULK:
228575-100G:
228575-10KG:
228575-25G:
228575-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック