Merck
54342
Sigma-Aldrich
エチドロン酸 一水和物
≥95.0% (T)
別名:
1-ヒドロキシエチリデンジホスホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥25,000
50 G
¥56,800
¥25,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥25,000
50 G
¥56,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H8O7P2 · H2O
CAS番号:
分子量:
224.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95.0% (T)
SMILES記法
O.CC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8O7P2.H2O/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);1H2
InChI Key
KKNZXUHBWLPUFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Etidronic acid monohydrate also known as 1-hydroxyethylidenediphosphonic acid (HEDP) is an organophosphonic acid that can be used to surface functionalize NaY molecular sieves. HEDP/NaY can be used as a catalyst for n-butyl acetate production via esterification.[1]
It can be also employed as a chelating agent in the synthesis of metal-ligand complexes.[2][3]
その他情報
強力な錯化剤です。[4]
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
54342-10G:
54342-VAR:
54342-BULK:
54342-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hydrothermal synthesis, structures, and luminescent properties of four new zinc (II) diphosphonate hybrids with mixed ligands
Wang W-N, et al.
CrystEngComm, 13(20), 6099-6106 (2011)
Four novel oxomolybdenum-organodiphosphonate hybrids in the presence of Cu (II)-organonitrogen building blocks: synthesis, crystal structures, and surface photovoltage properties
Sun S-H, et al.
Crystal Growth & Design, 13(1), 226-238 (2012)
Optimization of production conditions of n-butyl acetate over NaY supported organophosphonic acid catalyst using response surface methodology
Chen L, et al.
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 42(5), 768-774 (2011)
L. Maier
Chimia, 23, 323-323 (1969)