Merck
144797
Sigma-Aldrich
ニトリロトリス(メチレン)トリホスホン酸 溶液
50 wt. % in H2O
別名:
ニトリロトリ(メチルホスホン酸) 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,660
1 KG
¥10,100
¥8,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,660
1 KG
¥10,100
About This Item
化学式:
N[CH2P(O)(OH)2]3
分子量:
299.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
50 wt. % in H2O
不純物
10-20% aqueous inorganic acids
pH
0.46
密度
1.3 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
OP(O)(=O)CN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H12NO9P3/c5-14(6,7)1-4(2-15(8,9)10)3-16(11,12)13/h1-3H2,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
InChI Key
YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ニトリロトリスメチレンホスホン酸溶液は抗スケーリング剤で、鉄をコーティングしたろ過砂によって膜ろ過濃縮液から除去することができます[1]。セメントの凝結遅緩剤です[2]。アルミニウム表面と反応し、ガラスまたはシリコン上に蒸着したアルミニウム薄膜と脱イオン水との反応を抑制するコーティングを形成します[3]
アプリケーション
ニトリロトリスメチレンホスホン酸溶液は、リン酸によるセメント水和の抑制メカニズムの研究に用いられました[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
144797-BULK:
144797-1KG:
144797-100G:
144797-3KG:
144797-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new mechanism for cement hydration inhibition: solid-state chemistry of calcium nitrilotris (methylene) triphosphonate.
Bishop M, et al.
Chemistry of Materials, 15(16), 3074-3088 (2003)
Factors in the selection of chelating agents for extraction of lead from contaminated soil: effectiveness, selectivity, and recoverability.
Hong PKA and Jiang W.
Biogeochemistry of Chelating Agents, 910, 421-432 (2005)
Corrosion inhibitors for aluminum films.
Zanzucchi PJ and Thomas JH.
Journal of the Electrochemical Society, 135(6), 1370-1376 (1988)
Jony Saha et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(51), 12519-12526 (2017-07-01)
We report a simple approach for the synthesis of cobalt phosphonate (CoOP) nanocages with two distinct types of pore diameters by utilizing a novel tetra-constituent assembly of CoCl
L Boels et al.
Journal of hazardous materials, 182(1-3), 855-862 (2010-07-30)
Iron-coated waste filtration sand was investigated as a low-cost adsorbent for the removal of nitrilotris(methylenephosphonic acid) (NTMP) from membrane concentrates. The adsorption of this phosphonate-based antiscalant on this material was measured and compared with two commercially available anion exchange resins