Merck
36818
Sigma-Aldrich
ジエチレントリアミンペンタキス(メチルホスホン酸) 溶液
technical, ~50% (T)
別名:
Diethylenetriamine-N,N,N′,N′′,N′′-penta(methylenephosphonic acid), Diethylenetriamine-N,N,N′,N′′,N′′-pentakis(methylenephosphonic acid), Diethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid), Diethylenetriaminopenta(methylenephosphonic acid), Ethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid), P,P′,P′′,P′′′-[[(Phosphonomethyl)imino]bis[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]]tetrakis[phosphonic acid], Dequest® 2060
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H28N3O15P5
CAS番号:
分子量:
573.20
Beilstein:
2068968
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
形状
liquid
組成
HCl, 15%
H2O, ~35%
濃度
~50% (T)
SMILES記法
OP(O)(=O)CN(CCN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O)CCN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C9H28N3O15P5/c13-28(14,15)5-10(1-3-11(6-29(16,17)18)7-30(19,20)21)2-4-12(8-31(22,23)24)9-32(25,26)27/h1-9H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)(H2,25,26,27)
InChI Key
DUYCTCQXNHFCSJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ジエチレントリアミンペンタキス(メチルホスホン酸)(DTPMP)は、多座配位性キレート剤です。DTPMPの過酸化水素酸化が報告されています。ホスホン酸塩であるDTPMPは、通常、結晶化阻害剤として使用されます。
アプリケーション
ジエチレントリアミンペンタキス(メチルホスホン酸)溶液は、様々な有機ホスホン酸の存在下での硫酸ナトリウム結晶化の動態と速度論を調べる研究での使用に適しています。これは、発光分光法によるCe3+錯体の特性評価のためのリガンドとして使用される場合があります。
その他情報
多座配位子の錯体化試薬です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36818-BULK-F:
36818-500ML-F:
36818-VAR-F:
36818-100ML-F:4548174009475
文書ライブラリにアクセスする
Mika Sillanpää et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 44(3), 332-335 (2003-04-25)
Acute toxicity of four relatively new chelating agents and their equimolar manganese and cadmium complexes was studied. The chelating agents studied were gluconic acid (GA), beta-alaninediacetic acid (ADA), diethylenetriaminepentakismethylenephosphonic acid (DTPMP), and nitrilotriacetic acid (NTA). Three common bioassays, namely Daphnia
M Láznícek et al.
Nuclear medicine communications, 17(12), 1016-1020 (1996-12-01)
The distribution and elimination of 99Tcm-complexes with methylene-diphosphonate (MDP) and with the calcium salt of diethylene-triamine-penta(methylene phosphonate) (DTPMP) were compared in rats. Both compounds exhibited high bone uptake and long-term retention of radioactivity in the skeleton. No significant accumulation of
Complexation, luminescence, and energy transfer of cerium (3+) with a series of multidentate aminophosphonic acids in aqueous solution.
Frey ST and Horrocks Jr WD.
Inorganic Chemistry, 30(5), 1073-1079 (1991)
Sodium sulfate crystallization in the presence of phosphonates: Implications in ornamental stone conservation.
Ruiz-Agudo E, et al.
Crystal Growth & Design, 6(7), 1575-1583 (2006)
[Evaluation of 113mIn-DTPMP and 99mTc-MDP for bone scanning].
J S Yang
Zhonghua fang she xue za zhi Chinese journal of radiology, 18(1), 58-62 (1984-02-01)