アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
mp
143-146 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H5O5P/c3-2(4)1-8(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
InChI Key
XUYJLQHKOGNDPB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
284270-VAR:
284270-BULK:
284270-50G:
284270-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック