Merck
462314
Sigma-Aldrich
Iminodi(methylphosphonic acid)
97%
別名:
Aminobis(methylenephosphonic acid), Bis(phosphonomethyl)amine, Iminobis(methylene)bis(phosphonic acid), Iminobis[methylenephosphonic acid], Iminodimethylenediphosphonic acid, Iminodimethylenephosphonic acid, P,P′-[Iminobis(methylene)]bis[phosphonic acid]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,700
¥14,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,700
About This Item
化学式:
HN[CH2PO(OH)2]2
CAS番号:
分子量:
205.04
Beilstein:
1812882
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble
官能基
amine
SMILES記法
OP(O)(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H9NO6P2/c4-10(5,6)1-3-2-11(7,8)9/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)
InChI Key
ISQSUCKLLKRTBZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Iminodi(methylphosphonic acid) is an iminopolyphosphonic acid derivative. It is widely used as complex forming reagent for alkylphosphonic groups. Thermal analysis has confirmed the anhydrous state of iminodi(methylphosphonic acid).[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
462314-VAR:
462314-BULK:
462314-5G:
462314-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iminodi (methylphosphonic) acid.
Afonin, E. G.
Russ. J. Gen. Chem., 73(10), 1503-1505 (2003)
Scott A Lujan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(30), 12282-12287 (2007-07-17)
Conjugative transfer of plasmid DNA via close cell-cell junctions is the main route by which antibiotic resistance genes spread between bacterial strains. Relaxases are essential for conjugative transfer and act by cleaving DNA strands and forming covalent phosphotyrosine linkages. Based