Merck
538787
Sigma-Aldrich
Ethyl pentafluoropropionyl acetate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2F5COCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
234.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.367 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
密度
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F5O3/c1-2-15-5(14)3-4(13)6(8,9)7(10,11)12/h2-3H2,1H3
InChI Key
MWGSZQXKIYWSFS-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl pentafluoropropionyl acetate is a fluorinated ester
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.0 °F - closed cup
引火点(℃)
47.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
538787-BULK:
538787-1G:
538787-VAR:
538787-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)