Merck
A41607
Sigma-Aldrich
2-(トリフルオロメチル)アニリン
99%
別名:
α,α,α-トリフルオロ-o-トルイジン, 2-アミノベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
161.12
Beilstein:
879494
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
170-173 °C (lit.)
68 °C/15 mmHg (lit.)
mp
34 °C (lit.)
密度
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H,11H2
InChI Key
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone marrow,spleen,Liver
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
A41607-5ML:
A41607-500ML:
A41607-10L:
A41607-5G:
A41607-100G:
A41607-500G:
A41607-BULK:
A41607-100ML:
A41607-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Torres-Cartas et al.
European journal of medicinal chemistry, 42(11-12), 1396-1402 (2007-05-08)
Mutagenicity is a toxicity endpoint associated with the chronic exposure to chemicals. Aromatic amines have considerable industrial and environmental importance due to their widespread use in industry and their mutagenic capacity. Biopartitioning micellar chromatography (BMC), a mode of micellar liquid