Merck
464279
Sigma-Aldrich
2-(トリフルオロメトキシ)アニリン
95%
別名:
α,α,α-トリフルオロ-o-アニシジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,970
¥3,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,970
About This Item
化学式:
CF3OC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
177.12
Beilstein:
2803814
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1ccccc1OC(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
InChI Key
ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in the preparation of 2-amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole (SKA-35).[1]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
464279-1G:
464279-VAR:
464279-BULK:
464279-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ananthakrishnan Sankaranarayanan et al.
Molecular pharmacology, 75(2), 281-295 (2008-10-29)
Small-conductance (KCa2.1-2.3) and intermediate-conductance (KCa3.1) calcium-activated K(+) channels are critically involved in modulating calcium-signaling cascades and membrane potential in both excitable and nonexcitable cells. Activators of these channels constitute useful pharmacological tools and potential new drugs for the treatment of