Merck
530018
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylaniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH3)C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
186.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.619 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
密度
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1c(N)cccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Bromo-2-methylaniline is a 3-halo-2-methylaniline derivative.
アプリケーション
3-Bromo-2-methylaniline may be used in the preparation of :
  • 3,4-dibromo-2-methylaniline[1]
  • racemic 3,9-dibromo-4,10-dimethyl-6H,12H,5,11-methanodibenzodiazocine, a racemic derivative of Tröger′s base[2]
  • 4-bromo-1H-indazole[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
530018-VAR:
530018-5ML:
530018-10ML:
530018-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, Resolution, and Absolute Configuration of Difunctionalized Troger's Base Derivatives.
Kiehne U, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 14(14), 4246-4255 (2008)
A practical synthesis of a PI3K inhibitor under noncryogenic conditions via functionalization of a lithium triarylmagnesiate intermediate
Tian Q, et al.
Organic Process Research & Development, 17(1), 97-107 (2013)
Efficient and Complementary Methods Offering Access to Synthetically Valuable 1, 2-Dibromobenzenes.
Diemer V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(2), 327-340 (2011)