Merck
520764
Sigma-Aldrich
酢酸パラジウム(II)
≥99.9% trace metals basis
別名:
Pd(OAc)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(OCOCH3)2
CAS番号:
分子量:
224.51
Beilstein:
6086766
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
216.3-223.7 °C (dec.)
SMILES記法
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸パラジウム(II)は均質な酸化触媒です。アルケンおよび芳香族化合物を酸化的な分子間および分子内求核反応に対して活性化します。酢酸パラジウム(II)の結晶は三量体構造で、対称性D3hを持ちます。結晶中のそれぞれのパラジウム原子は他の2原子と二重酢酸架橋で結合しています。ポリ尿素中での酢酸パラジウム(II)の微小カプセル化はポリ尿素‐カプセル化酢酸パラジウム(II)を与えます。様々なフォスフィンフリーのクロスカップリング反応に、他用途な不均一触媒として利用されます。フタリドと異なるアルケンとのヘックカップリング反応に触媒として用いられます。
アプリケーション
酢酸パラジウム(II)は以下の反応の触媒として利用されました:
  • アリル酢酸の生成(eq.1)
  • 三重結合のヒドロセレン化(eq.2)
  • アルケンのヘックアリール化(eq.3)
  • 環状カルボニル化(eq.4)
  • ブッフバルト‐ハートウィッグアミノ化反応(eq.5)
Pd(OAc)<sub>2</sub> catalyst
小規模および高スループット用途には、ChemBeads(924377)としても入手できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
520764-BULK:
520764-100G:
520764-VAR:
520764-1G:
520764-5G:
520764-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Facile Synthesis of Novel Cyclic Esters of γ-Keto Acid Derivatives by Heck Coupling Reaction.
ShashiKumar ND, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 51(S1), E354-E357 (2014)
Wolfe, J. P.; Buchwald, S. L.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 1264-1264 (1997)
Palladium(II)-catalyzed C-H bond arylation of electron-deficient arenes at room temperature.
Matthew J Tredwell et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(5), 1076-1079 (2011-01-27)
Palladium (II) Acetate
Grennberg H, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2015)
The crystal structure of Trimeric palladium (II) acetate.
Skapski AC and Smart ML.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 11, 658b-6659 (1970)