Merck
528943
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-2-メトキシフェノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,600
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,600
About This Item
化学式:
FC6H3(OCH3)OH
CAS番号:
分子量:
142.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
密度
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
COc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H7FO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
InChI Key
OULGLTLTWBZBLO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-Fluoro-2-methoxyphenol is a fluorinated methoxy-substituted catechol analog.[1]
アプリケーション
4-Fluoro-2-methoxyphenol may be used in the synthesis of:
  • 4-halo-masked o-benzoquinones (MOBs)[2]
  • fluorinated masked o-benzoquinone[3]
  • poly(4-fluoro-2-methoxyphenol)[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
214.9 °F - closed cup
引火点(℃)
101.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
528943-BULK:
528943-1G:
528943-5G:
528943-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana Carolina de Almeida et al.
European journal of pharmacology, 660(2-3), 445-453 (2011-04-19)
Apocynin, a methoxy-substituted catechol (4-hydroxy-3-methoxyacetophenone), originally extracted from the roots of Picrorhiza kurroa, has been extensively used as a non-toxic inhibitor of the multienzymatic complex NADPH oxidase. We discovered that the analogous methoxy-substituted catechol, 4-Fluoro-2-methoxyphenol (F-apocynin), in which the acetyl
Novel photoconductive polyfluorophenol synthesized by an enzyme.
Zaragoza-Gasca P, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 72(1), 25-27 (2011)
A fluorinated masked o-benzoquinone.
Patrick TB, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 125(12), 1965-1966 (2007)
P K Chakraborty et al.
International journal of radiation applications and instrumentation. Part A, Applied radiation and isotopes, 42(7), 673-681 (1991-01-01)
The synthesis of 4-[18F]fluoroguaiacol (4-[18F]fluoro-2-methoxyphenol) has been achieved in no-carrier-added form starting from 2-methoxy-4-nitrobenzaldehyde, using nucleophilic aromatic substitution by [18F]fluoride followed by Baeyer-Villiger oxidation of the benzaldehyde to the phenol. Demethylation with boron tribromide gave 4-[18F]fluorocatechol (1,2-dihydroxy-4-[18F]fluorobenzene) with an overall
Diels-Alder reactions of halogenated masked o-benzoquinones: synthesis of halogen-substituted bicyclo [2.2. 2] octenones.
Tetrahedron Letters, 50(7), 773-775 (2009)