Merck
764256
Sigma-Aldrich
4-Iodo-2-methoxyphenol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥17,400
¥17,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥17,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7IO2
CAS番号:
分子量:
250.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
37-40 °C
官能基
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(I)ccc1O
InChI
1S/C7H7IO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
InChI Key
KJXYWMSTOWBZHC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
764256-VAR:
764256-BULK:
764256-1G:4548174000731
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ji Yeon Choi et al.
Neuromolecular medicine, 19(4), 555-570 (2017-10-21)
Alzheimer's disease (AD) is pathologically characterized by an excessive accumulation of amyloid-beta (Aβ) fibrils within the brain. We tested the anti-inflammatory and anti-amyloidogenic effects of (E)-2-methoxy-4-(3-(4-methoxyphenyl) prop-1-en-1-yl) phenol (MMPP), a selective signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) inhibitor.
Ji Yeon Choi et al.
International journal of molecular sciences, 20(11) (2019-05-31)
Neuroinflammation is implicated in dopaminergic neurodegeneration. We have previously demonstrated that (E)-2-methoxy-4-(3-(4-methoxyphenyl) prop-1-en-1-yl) phenol (MMPP), a selective signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) inhibitor, has anti-inflammatory properties in several inflammatory disease models. We investigated whether MMPP could protect
Florian Juhlke et al.
Frontiers in chemistry, 5, 120-120 (2018-01-13)
Chlorinated guaiacol derivatives are found in waste water of pulp mills using chlorine in the bleaching process of wood pulp. They can also be detected in fish tissue, possibly causing off-odors. To date, there is no systematic investigation on the