Merck
222356
Sigma-Aldrich
水素化ホウ素リチウム
greener alternative
≥90%
別名:
Lithium boron hydride, Lithium hydroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,260
10 G
¥38,200
50 G
¥71,200
¥7,260
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,260
10 G
¥38,200
50 G
¥71,200
About This Item
化学式:
LiBH4
CAS番号:
分子量:
21.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,260
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
275 °C (dec.)
密度
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[BH4-]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
InChI Key
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
水素化ホウ素リチウムは、白色の固体であり、イソプロピルアミン中でのLiClと水素化ホウ素ナトリウムの交換反応によって調製されます。斜方晶の結晶構造は、108oCで正方晶に変換され、最終的に278oCで融解します。[1]80oCにおける赤外およびラマンスペクトルによる実験が報告されています。[2]
アプリケーション
アルデヒド、ケトン、酸塩化物、ラクトン、エポキシド、およびエステルのための汎用的な還元剤です。[3]2H-WS2のリチウム化における応用により、高収量の剥離WS2が得られ、新しいインターカレーション化合物およびナノ複合材料への道が開かれます。[4]水素化ホウ素リチウムは、水素貯蔵システムとして使用されます。320-380oC、10atm(H2圧)において水素を生成します。[1]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
222356-VAR:
222356-1G:
222356-1G-BULK:
222356-50G:
222356-10G:
222356-10G-BULK:
222356-50G-BULK:
222356-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tsai, H-L. et al.
Chemistry of Materials, 9, 879-879 (1997)
Fieser, M.
Reagents for Organic Synthesis, 14, 191-191 (1989)
Low temperature infrared and raman spectra of lithium borohydride.
Harvey KB and McQuaker NR
Canadian Journal of Chemistry, 49(21), 3282-3286 (1971)
Mita Dasog et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(30), 8569-8571 (2011-06-28)
In the presence of large excesses of borohydride salts, gold monolayer protected-clusters can be grown to larger sizes simply by controlling the amount of reducing agent added to smaller clusters. In addition, gold monolayer clusters can be used as catalysts
Prabhat Arya et al.
Journal of combinatorial chemistry, 6(1), 54-64 (2004-01-13)
A diversity-oriented solution and solid-phase synthesis of tetrahydroquinoline-based tricyclic derivatives has been achieved from enantiomerically pure, natural product-like bicyclic scaffold. The solution synthesis of enantiopure bicyclic scaffold was developed by asymmetric hetero Michael reaction. Our approach for the synthesis of
資料
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
固体リチウム高速イオン導電体は、より安全で高エネルギー密度の全固体電池にとって極めて重要であり、従来の電池の限界に対処するものです。