Merck
268119
Sigma-Aldrich
ジエチルメチルホスホナート
97%
別名:
DEMP, ジエトキシメチルホスフィンオキシド, ビス(ジエトキシホスフィニル)メタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,020
25 G
¥31,400
¥9,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,020
25 G
¥31,400
About This Item
化学式:
CH3P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
152.13
Beilstein:
1753416
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
密度
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphonate
SMILES記法
CCOP(C)(=O)OCC
InChI
1S/C5H13O3P/c1-4-7-9(3,6)8-5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
NYYLZXREFNYPKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ホスホン酸α-アルケニル[1]、ホスホン酸γ-ヒドロキシル[2]、およびホスホン酸ジアルキルフルオロアルキル[3]の合成用試薬。
以下の合成に用いる反応剤です。
  • フルオロアルキルα-およびβ-アミノホスホン酸類
  • 分岐ホスホノエトキシ-Et鎖を持つ、抗ウイルス薬候補である非環状ヌクレオシドホスホン酸
  • ジフルオロメチル アリールホスホナート
  • 神経突起生成活性を持つピリドンアルカロイド類
  • メロペネムから誘導した脂溶性プロドラッグ
  • ホマクチンのシクロヘキサン核およびジテルペン骨格
  • 固相合成を経由するホスホニル化ペプチド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
268119-VAR:
268119-1KG:
268119-1G:
268119-5G:
268119-BULK:
268119-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic Communications, 21, 2341-2341 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5779-5779 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2153-2153 (1993)
Ying Zhang et al.
Biomaterials, 26(33), 6736-6742 (2005-06-07)
Novel BAB type amphiphilic triblock copolymers consisting of poly (ethylene glycol) (PEG) (B) as hydrophilic segment and poly (epsilon-caprolactone) (PCL) (A) as hydrophobic block were prepared by coupling reaction using L-lysine methyl ester diisocyanate (LDI) as the chain extender. The
E Maurelli et al.
Free radical biology & medicine, 27(1-2), 34-41 (1999-08-12)
The spin trap 5-(diethoxyphosphoryl)-5-methyl-1-pyrroline N-oxide (DEPMPO) is an improved ESR probe to assess superoxide (O2*-) formation in the postischemic heart. We recently found that DEPMPO pretreatment improves recovery of cardiac function with the concomitant inhibition of postischemic O2*- production. By