Merck
527815
Sigma-Aldrich
4-Cyanophenylacetonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥25,900
¥25,900
単価¥56,200割引54%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥25,900
About This Item
化学式:
NCC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
142.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,900
単価¥56,200割引54%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
100-104 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#CCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h1-4H,5H2
InChI Key
QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
527815-5G-A:4548173166438
527815-BULK-A:
527815-VAR-A:
527815-1G-A:4548173166421
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tuning the nitrogen content and surface properties of nitrogen-doped carbon nanotubes synthesized using a nitrogen-containing ferrocenyl derivative and ethylbenzoate.
Ombaka LM, et al.
J. Mater. Sci., 50(3), 1187-1200 (2015)
Influence of the solvent on the mode of coordination of 4-cyanophenylacetonitrile to silver (I) ion.
Boring WC and Iwamoto RT.
Inorgorganica Chimica Acta, 7, 264-266 (1973)