アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M31651-25G:4548173202587
M31651-1KG:
M31651-VAR:
M31651-5G:4548173202594
M31651-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Insect science, 28(3), 811-824 (2020-05-21)
The pea leafminer, Liriomyza huidobrensis, is an important pest species affecting ornamental crops worldwide. Plant damage consists of oviposition and feeding punctures created by female adult flies as well as larva-bored mines in leaf mesophyll tissues. How plants indirectly defend