Merck
169986
Sigma-Aldrich
4-メトキシフェニルアセトニトリル
97%
別名:
4-メトキシベンジルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
147.17
Beilstein:
509162
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
286-287 °C (lit.)
密度
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-メトキシフェニルアセトニトリルは海綿 Psammaplysilla purpurea (コワカイメン)から単離されています。
アプリケーション
4-メトキシフェニルアセトニトリルは以下の化合物の合成で出発試薬として使用されました。
  • 2-(1-シアノ-1-(2-メトキシ)フェニル)メチリデン-3-フェニルチアゾリジン-4,5-ジオン
  • 2-(1-シアノ-1-(4-メトキシ)フェニル)メチリデン-3-フェニルチアゾリジン-4,5-ジオン
  • α-シアノスチルベン
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
242.6 °F - DIN 51758
引火点(℃)
117 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
169986-100G:4548173108926
169986-25G:4548173108933
169986-5G:4548173108940
169986-VAR:
169986-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Brominated benzeneacetonitriles, the dibromotyrosine metabolites from the sponge Psammaplysilla purpurea.
Venkateswarlu Y and Chavakula R.
Journal of Natural Products, 58(7), 1087-1088 (1995)
Uwe Albrecht et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(14), 4402-4407 (2005-05-21)
2-Alkylidenethiazolidine-4,5-diones were prepared by novel one-pot cyclizations of arylacetonitriles with isothiocyanates and ethyl 2-chloro-2-oxoacetate. The products show antibiotic activity against the Gram-positive bacteria Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus.
Kavya S Keremane et al.
Photochemistry and photobiology, 97(2), 289-300 (2020-10-02)
Developing effective and low-cost organic hole-transporting materials (HTMs) is crucial for the construction of high-performance perovskite solar cells (PSCs) and to promote their production in commercial ventures. In this context, we herein report the molecular design, synthesis and characterization of
Byung Seok Moon et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(9), 3479-3488 (2009-04-11)
We have investigated halogen-substituted non-steroidal estrogens with selective binding affinity for the estrogen receptor beta (ERbeta that might be used for imaging the levels of this ER-subtype in breast tumors by positron emission tomography (PET). Based on diarylpropionitrile (DPN, 1a)