Merck
209392
Sigma-Aldrich
3-メトキシフェニルアセトニトリル
99%
別名:
3-メトキシベンジルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,870
¥9,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,870
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
147.17
Beilstein:
1865539
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
164-165 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
COc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5H2,1H3
InChI Key
LXKNAUOWEJWGTE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Methoxyphenylacetonitrile was used in the synthesis of:
  • new immunogen for homovanillic acid[1]
  • β,β′-cyclobisalkylated melatoninergic phenylalkylamides[2]
  • α-sec-butyl-3-methoxy phenylacetonitrile, antispasmodic agent[3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
209392-25G:4548173115627
209392-BULK:
209392-VAR:
209392-5G:4548173115634
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of a homovanillic acid immunogen that incorporates an isosteric group designed to generate antibodies with improved specificity.
Gallacher G, et al.
Biogenic Amines, 11(1), 49-62 (1995)
An Efficient Synthesis of Simple, ?,?′-Cyclobisalkylated Melatoninergic Phenylalkylamides.
Tsotinis A, et al.
Letters in Organic Chemistry, 4(2), 92-95 (2007)
Antispasmodic agents. 1. Syntheses and pharmacological activity of aminoalkyl 3-substituted phenylacetates.
T Kametani et al.
Journal of medicinal chemistry, 14(1), 72-75 (1971-01-01)
Suphannika Intanon et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(30), 7423-7429 (2014-07-08)
Meadowfoam (Limnanthes alba Hartw. ex Benth.) is an oilseed crop grown in the Willamette Valley of Oregon. Meadowfoam seed meal (MSM), a byproduct after oil extraction, contains 2-4% glucosinolate (glucolimnanthin). Activated MSM, produced by adding freshly ground myrosinase-active meadowfoam seeds