Merck
528331
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)(CH3)NC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
179.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES記法
CN(CCO)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-11(6-7-12)10-4-2-9(8-13)3-5-10/h2-5,8,12H,6-7H2,1H3
InChI Key
JOCUIVLSLBBESN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde may be used to synthesize:
  • 2,5-bis[4-(methylaminoethanol)benzylidene]cyclopentanone
  • 4′-[(2-tosyloxyethyl)(methyl)amino]-4-phenyl-3-buten-2-malonitrile, a tosylate precursor
  • methanesulfonic acid 2-[(4-formyl-phenyl)-methyl-amino]-ethyl ester
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
528331-25G:
528331-BULK:
528331-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of dendritic nonlinear optical chromophore containing phenylene attached with bulky alkyl group.
Choi JJ, et al.
Macromolecular Research, 15(1), 59-64 (2007)
18F-FBM: A new PET radiotracer for imaging ?-amyloid plaques and neurofibrillary tangles.
Wang C, et al.
Journal of Nuclear Medicine, 47(1), 217P-217P (2006)
Waqas Ahmad et al.
Chemical biology & drug design, 83(6), 670-681 (2014-01-11)
Arachidonic acid and its metabolites have generated a heightened interest due to their significant role in inflammation. Inhibiting the enzymes involved in arachidonic acid metabolism has been considered as the synergistic anti-inflammatory effect. A series of novel curcumin diarylpentanoid analogues