アッセイ
98%
形状
solid
bp
131-132 °C/20 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4H,5H2
InChI Key
QNKOCFJZJWOXDE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 1,4-bis[2-cyano-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)vinyl]benzene
- cyano-substituted distyrylbenzene derivative, novel n-type organic semiconductor
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
232963-BULK:
232963-5G:4548173121369
232963-1G:4548173121352
232963-VAR:
試験成績書(COA)