アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
344 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccc(C(O)=O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
OXSANYRLJHSQEP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
524716-5G:
524716-BULK:
524716-1G:
524716-10G:
524716-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック