アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
83-85 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,9H2
InChI Key
YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
147753-5G:
147753-10G:4548173105840
147753-BULK:
147753-1KG:
147753-VAR:
147753-50G:4548173105857
147753-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック