Merck
235598
Sigma-Aldrich
4-Amino-1,8-naphthalic anhydride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥29,500
¥29,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥29,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7NO3
CAS番号:
分子量:
213.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥29,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
powder
不純物
1-2% DMF
SMILES記法
Nc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H7NO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H,13H2
InChI Key
QIXHMCMCFSNKOG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
235598-VAR:
235598-BULK:
235598-250MG:
235598-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)