アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
158-161 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
fluoro
SMILES記法
Fc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H3FO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H
InChI Key
WWJAZKZLSDRAIV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
467707-1G:
467707-25G:
467707-5G:
467707-BULK:
467707-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック