アッセイ
98%
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ncccc1O
InChI
1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7)
InChI Key
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
122513-5KG:
122513-1KG:
122513-100G:
122513-25KG:
122513-VAR:
122513-25G:
122513-5G:
122513-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック