スキップする
A0788
3-アミノベンズアミド
≥99% (TLC), PARP inhibitor, powder
別名:
3-AB, ABA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥14,600
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥24,800
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥65,900
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥298,000
この商品について
化学式:
H2NC6H4CONH2
CAS番号:
分子量:
136.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
222-586-9
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
¥14,600
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
3-アミノベンズアミド, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
115-116 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow, DMSO: soluble, H2O: soluble (may require gentle heating)
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Parp1(11545)
Application
3-アミノベンズアミドは、さまざまな実験研究においてポリ-(ADP-リボース)ポリメラーゼ(PARP)阻害剤として使用されてきました。
Biochem/physiol Actions
3-アミノベンズアミドは、電離放射線と複数のアルキル化剤の両方により誘発されたDNA鎖切断の再結合を妨げることで、細胞死、不定期DNA合成、および修復複製を強化します。核酵素のポリ(ADP-リボース)シンターゼ(PARS)の活性を阻害する能力を持ちます。3-アミノベンズアミドは、心筋再灌流傷害や局所炎症に対する保護作用を発揮します。
Features and Benefits
この化合物はアポトーシス研究用の注目商品です。ここをクリックしてその他の主なアポトーシス研究用製品をご覧ください。その他の研究領域で使用される生理活性小分子についての詳細は、こちらをご覧ください:sigma.com/discover-bsm
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A9657F0429M1404
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow, H2O: soluble (may require gentle heating), DMSO: soluble
solubility
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.2 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: freely soluble
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL (may require heating), H2O: insoluble
color
white to off-white
color
white
color
white to beige
color
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)