Merck
520160
Sigma-Aldrich
Shiエポキシ化ジケタール触媒
greener alternative
98%
別名:
1,2:4,5-ジ-O-イソプロピリデン-β-D-erythro-2,3-ヘキソジウロ-2,6-ピラノース
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥36,300
¥36,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥36,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18O6
CAS番号:
分子量:
258.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥36,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −120.9°, c = 1 in chloroform
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
102-104 °C (lit.)
官能基
ether
ketal
ketone
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@]3(COC(C)(C)O3)C(=O)[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H18O6/c1-10(2)15-6-12(18-10)9(13)8-7(5-14-12)16-11(3,4)17-8/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,12+/m1/s1
InChI Key
IVWWFWFVSWOTLP-RWYTXXIDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細については、ここをクリックしてください。
アプリケーション
この有機触媒は、transアルケンおよびある種のcisアルケンを良好~優れた収率および選択性でエポキシ化できます。[1][2][3][4][5]
過酸化水素を用いたアルケンの不斉エポキシ化のためのの高度に選択的で活性のある有機触媒。Glaxo-Smith-Klineの試薬ガイドに従って選択された環境に優しいエポキシ化触媒。
効率的な触媒による不斉エポキシ化法
GlyT1阻害剤を合成するためのキログラムスケールでのイリジウム触媒酸化還元-中性アルコール-アミンカップリングの使用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
520160-5G:
520160-BULK:
520160-1G:
520160-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Frohn, M.; Shi, Y.
Synthesis, 1979-1979 (2000)
Tu, Y. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 9806-9806 (1996)
Yian Shi
Accounts of chemical research, 37(8), 488-496 (2004-08-18)
Chiral ketones have been shown to be effective organocatalysts for asymmetric epoxidation of olefins with broad substrate scope. High enantioselectivity has been obtained for a wide variety of trans and trisubstituted olefins, as well as a number of cis olefins
Shu, L.; Shi, Y.
Tetrahedron, 57, 5213-5213 (2001)
Wang, Z.-X. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 11224-11224 (1997)
資料
Catalytic asymmetric epoxidation of alkenes has been the focus of many research efforts over the past two decades, the best known methods probably being those developed by Sharpless and Jacobsen-Katsuki.