Merck
144452
Sigma-Aldrich
tert-ブチルイソシアナート
97%
別名:
2-イソシアナート-2-メチルプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CN=C=O
CAS番号:
分子量:
99.13
Beilstein:
969479
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
密度
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2,3)6-4-7/h1-3H3
InChI Key
MGOLNIXAPIAKFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
tert-ブチルイソシアナートは、ホスファゲルマアレンとの[2+2]環化付加反応を経て、1-オキサ-2-ゲルマシクロブタンを生成します。また、モリブデンジオキソビス(アリールオキシド) 錯体との環化付加反応を経て、新規16電子錯体のモリブデンオキソイミド ビス(アリールオキシド) 錯体も生成します。微量の水の存在下で二水素化アルミニウムと反応し、二核アルモキサンを含む末端水酸化物を生成します
アプリケーション
tert-ブチルイソシアナートは以下の用途に使用できます:
  • イソシアナート処理された酸化グラファイト(iGO)の調製において、極性非プロトン性溶媒中で剥離し、酸化グラフェンナノプレートレットを取得します。
  • 合成後、有機金属フレームワークを修飾して、微孔質尿素官能化フレームワークを取得します。
  • 二水素化アルミニウムから二核アルモキサンを含む末端水酸化物を合成します。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
144452-100G:
144452-5G:
144452-VAR:
144452-BULK:
144452-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L W Wattenberg
Cancer research, 41(8), 2991-2994 (1981-08-01)
The effects of sodium cyanate, tert-butyl isocyanate, and benzyl isothiocyanate on carcinogen-induced neoplasia were studied in experiments in which the test compound was fed starting 1 week following completion of carcinogen administrations. Under these conditions, all three test compounds exerted
Dumitru Ghereg et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(45), 12763-12772 (2011-10-01)
Phosphagermaallene Tip(tBu)Ge=C=PMes* 1 (Tip=2,4,6-triisopropylphenyl, Mes*=2,4,6-tri-tert-butylphenyl) reacts with phenyl isocyanate and tert-butyl isocyanate by a [2+2] cycloaddition that involves the Ge=C and C=O double bonds to afford 1-oxa-2-germacyclobutanes 2 and 3. With N,N'-dicyclohexylcarbodiimide, a [2+2] cycloaddition is observed between the Ge=C
Warren B Cross et al.
Inorganic chemistry, 45(11), 4556-4561 (2006-05-23)
The novel 16-electron molybdenum oxo-imido bis(aryloxide) complexes [Mo(NtBu)(O)(2,6-Me2C6H3O)2(py)] (1) and [Mo(NtBu)(O)(2,6-iPr2C6H3O)2(py)] (2) have been prepared by the salt elimination reactions of [Mo(NtBu)(O)Cl2(DME)] with the appropriate lithium aryloxide and from the cycloaddition reactions of tert-butyl isocyanate with the appropriate molybdenum dioxo
Ying Peng et al.
Inorganic chemistry, 43(4), 1217-1219 (2004-02-18)
A novel terminal hydroxide containing dinuclear alumoxane LAl(OH)OAlL(OCH=N-tBu) (3; L = HC(CMeNAr)2, Ar = 2,6-iPr2C6H3) was prepared by treatment of aluminum dihydride LAlH2 (1) and tert-butyl isocyanate in the presence of trace amounts of water and alternatively from 1 and
Emily Dugan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (29)(29), 3366-3368 (2008-07-18)
Isoreticular metal-organic framework-3 (IRMOF-3) has been postsynthetically modified with isocyanates to generate unprecedented, microporous urea-functionalized frameworks.