Merck
404446
Sigma-Aldrich
(R,R)-(−)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミノマンガン(III)クロリド
greener alternative
別名:
(R,R)-Jacobsen触媒, Jacobsen触媒
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[[(CH3)3C]2C6H2-2-(O-)CH=N]2C6H10]MnCl
CAS番号:
分子量:
635.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
330-332 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc2\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(c4O[Mn](Cl)Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.ClH.Mn/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;1H;/q;;+3/p-3/b37-21+,38-22+;;/t29-,30-;;/m1../s1
InChI Key
LJVAWOSDJSQANR-OHRASPNLSA-K
詳細
(R,R)-(-)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミノマンガン(III)クロリドは、様々な不斉変換を触媒できる金属サレン錯体です。
(R,R)-(−)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミノマンガン(III)クロリドは、アレーンのエポキシ化に使用される触媒です。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細については、ここをクリックしてください。
アプリケーション
無置換オレフィンのサレン(Mn)触媒による不斉エポキシ化反応。様々な基質、特にcis-アルケンに対して高エナンチオ選択性かつ高収率を与えます。タキソールの側鎖cis-1-アミノ-2-インダノールの合成などの利用例があります。ジェイコブセンの触媒はシリルエノールエーテルの不斉α-ヒドロキシル化反応にも用いられています。種々のオレフィンをエナンチオ選択的にエポキシ化する触媒です。
法的情報
ジェイコブセン速度論的光学分割加水分解を用いて、Sterling Pharma Solutions Limitedにより取得したライセンスの下で製造されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
404446-BULK:
404446-25G:
404446-VAR:
404446-5G:
404446-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective arene epoxidation under mild conditions by Jacobsen catalyst: The role of protic solvent and co-catalyst in the activation of hydrogen peroxide
Rocha, Mariana, et al.
Applied Catalysis A: General, 460, 116-123 (2013)
A highly potential analogue of jacobsen catalyst with in-built phase transfer capability in enantioselective epoxidation of nonfunctionalized alkenes
Kureshy, Rukhsana I and Noor-ul, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 209, 99-104 (2002)
Senanayake, C.H. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 3271-3271 (1996)
Adam, W. et al.
Tetrahedron, 37, 6531-6531 (1996)
Zhang, W. Jacobsen, E.N.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 2296-2296 (1991)