Merck
183490
Sigma-Aldrich
4-フェニルピリジンN-オキシド
98%
別名:
1-Oxido-4-phenylpyridin-1-ium, 4-Phenylpyridine 1-oxide, 4-Phenylpyridine oxide, p-Phenylpyridine N-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,100
25 G
¥20,800
¥10,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,100
25 G
¥20,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO
CAS番号:
分子量:
171.20
Beilstein:
121493
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
153-155 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
[O-][n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI Key
VZOPVKZLLGMDDG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Phenylpyridine N-oxide may be used in chemical synthesis studies.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
183490-1G:
183490-25G:
183490-BULK:
183490-5G:
183490-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michal Liberka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-16)
The combinations of Co(II), octacyanidotungstate(V), and monodentate pyridine N-oxide (pyNO) or 4-phenylpyridine N-oxide (4-phpyNO) led to crystallization of novel crystalline phases {CoII[CoII8(pyNO)12(MeOH)12][WV(CN)8]6} (1) and {CoII[CoII8(4-phpyNO)7(MeOH)17][WV(CN)8]6}·7MeOH·(4-phpyNO)3 (2). In both architectures, metal-cyanide clusters are coordinated by N-oxide ligands in a simple monodentate