Merck
519677
Sigma-Aldrich
Methyl 2-pyrazinecarboxylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O2
CAS番号:
分子量:
138.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
57-61 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-4-7-2-3-8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
TWIIRMSFZNYMQE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
519677-BULK:
519677-VAR:
519677-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and Antitubercular Evaluation of N-Arylpyrazine and N, N'-Alkyl-diylpyrazine-2-carboxamide Derivatives.
Bispo MLF, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 49(6), 1317-1322 (2012)
Structure vs. reactivity in quinoxalinecarboxylic acids and esters.
Gum Jr WF and Joullie MM.
The Journal of Organic Chemistry, 30(11), 3982-3985 (1965)