Merck
742430
Sigma-Aldrich
アジ化ベンジル 溶液
~0.5 M in dichloromethane, ≥95.0% (HPLC)
別名:
α-アジドトルエン 溶液, (アジドメチル)ベンゼン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7N3
CAS番号:
分子量:
133.15
Beilstein:
636825
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solution
濃度
~0.5 M in dichloromethane
不純物
≤2.0% water
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N-]=[N+]=NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7N3/c8-10-9-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
UDLLFLQFQMACJB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ベンジルアジドは、銅(I)触媒アジド-アルキン環化付加反応で一般的に使用される芳香族アジドです。
アプリケーション
  • Synthesis of Estrone Heterodimers and Evaluation of Their In Vitro Antiproliferative Activity.:この研究では、主要な試薬としてベンジルアジドを使用したエストロンヘテロ二量体の合成について調査して有意な抗増殖活性を示し、医薬中間体の合成におけるその可能性を強調しています(Bózsity N et al., 2024)。
  • Fluoride Abstraction Induced by Tris(pentafluoroethyl)difluorophosphorane: A Convenient Way to Synthesize Cationic N-Heterocyclic Carbene- and Cyclic (Alkyl)(amino)carbene-Ligated Copper Alkyne and Arene Complexes.:この論文では、ベンジルアジドを使用した銅アルキンおよびアレーン錯体の合成法について記述し、革新的なクリックケミストリー用途におけるその役割を強調しています(Riethmann M et al., 2024)。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
742430-VAR:
742430-BULK:
742430-10ML:4548173336121
742430-50ML:4548173336138
文書ライブラリにアクセスする
Lachlan S Campbell-Verduyn et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 16(16), 2139-2141 (2009-04-11)
Monodentate phosphoramidite ligands are used to accelerate the copper(i)-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition of azides and alkynes (CuAAC) rapidly yielding a wide variety of functionalized 1,4-disubstituted-1,2,3-triazoles; Cu(i) and Cu(ii) salts both function as the copper source in aqueous solution to provide excellent
Cu-catalyzed azide? alkyne cycloaddition
Meldal M & Torn?e CW
Chemical Reviews, 108(8), 2952-3015 (2008)
Tommy Siu-Ming Tang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(30), 10729-10740 (2015-06-23)
The synthesis, characterization, photophysics, lipophilicity, and cellular properties of new phosphorescent ruthenium(II) polypyridine complexes functionalized with a dibenzocyclooctyne (DIBO) or amine moiety [Ru(N^N)2 (L)](PF6 )2 are reported (L=4-(13-N-(3,4:7,8-dibenzocyclooctyne-5-oxycarbonyl) amino-4,7,10-trioxa-tridecanyl-aminocarbonyl-oxy-methyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridine bpy-DIBO, N^N=2,2'-bipyridine bpy (1 a), 1,10-phenanthroline phen (2 a); L=4-(13-amino-4,7,10-trioxa-tridecanylaminocarbonyl-oxy-methyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridine bpy-NH2 , N^N=bpy
Daniel Zewge et al.
Bioconjugate chemistry, 25(12), 2222-2232 (2014-11-15)
Chemical modification of siRNA is achieved in a high-throughput manner (96-well plate format) by copper catalyzed azide-alkyne cycloadditions. This transformation can be performed in one synthetic operation at up to four positions with complete specificity, good yield, and acceptable purity.