Merck
230634
Sigma-Aldrich
Methyl 4-cyanobenzoate
99%
別名:
4-Cyanobenzoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,640
¥9,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,640
About This Item
化学式:
NCC6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
161.16
Beilstein:
1866980
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
bp
142-144 °C/12 mmHg (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
官能基
ester
nitrile
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,1H3
InChI Key
KKZMIDYKRKGJHG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
230634-1G:4548173120973
230634-BULK:
230634-25G:4548173120980
230634-5G:4548173120997
230634-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)