Merck
260347
Sigma-Aldrich
1,2-エポキシ-5-ヘキセン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,860
25 G
¥16,100
¥6,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,860
25 G
¥16,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O
CAS番号:
分子量:
98.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥6,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
不純物
<3% benzene
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
119-121 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCCC1CO1
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-6-5-7-6/h2,6H,1,3-5H2
InChI Key
MUUOUUYKIVSIAR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
260347-BULK:
260347-5G:
260347-25G:
260347-100G:
260347-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takuya Miyazaki et al.
Advanced healthcare materials, 9(16), e2000538-e2000538 (2020-06-26)
Messenger RNA (mRNA) shows high therapeutic potential, though effective delivery systems are still needed for boosting its application. Nanocarriers loading mRNA via polyion complexation with block catiomers into core-shell micellar structures are promising systems for enhancing mRNA delivery. Engineering the
Yuanchen Liu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(2), 509-519 (2017-12-01)
A series of β-cyclodextrin derivatives were designed and synthesized. The derivatives were investigated as functional monomers in molecularly imprinted polymeric solid-phase microextraction (MIP-SPME) fiber coatings. The coatings, with a layer thickness of 250 μm, were immobilized onto stainless steel using