Merck
474150
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥53,000
¥53,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥53,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8F4O2
CAS番号:
分子量:
188.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥53,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.366 (lit.)
bp
50 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C6H8F4O2/c7-5(8)6(9,10)3-11-1-4-2-12-4/h4-5H,1-3H2
InChI Key
DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
474150-25ML:
474150-VAR:
474150-5ML:
474150-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.
フルオロカーボンポリマーは、炭化水素系に比べ、熱安定性、疎水性、疎油性、耐薬品性が向上している。