Merck
779342
Sigma-Aldrich
メタクリル酸グリシジル
≥97.0% (GC)
別名:
GMA, メタクリル酸 2,3-エポキシプロピルエステル, メタクリル酸2,3-エポキシプロピル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O3
CAS番号:
分子量:
142.15
Beilstein:
2506
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
含みます
~0.01% hydrochinone monomethylether as stabilizer
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
n20/D 1.450
bp
189 °C (lit.)
密度
1.075 g/mL at 20 °C
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
InChI Key
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メタクリル酸グリシジル(GMA)は、ポリマーの誘導体化に一般的に用いられる、エポキシ基をもつモノマーです。重合を起こし、ポリ(メタクリル酸グリシジル)を生成することもあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
779342-500ML:4548173361284
779342-100ML:4548173361277
779342-BULK:
779342-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of glycidyl methacrylate (GMA) on the thermal, mechanical and morphological property of biodegradable PLA/PBAT blend and its nanocomposites.
Kumar M, et al.
Bioresource Technology, 101(21), 8406-8415 (2010)
Biologically active polymers: synthesis and antimicrobial activity of modified glycidyl methacrylate polymers having a quaternary ammonium and phosphonium groups.
Kenawy E-R, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 50(1-2), 145-152 (1998)
Adam Blanazs et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(41), 16581-16587 (2011-08-19)
Amphiphilic diblock copolymers composed of two covalently linked, chemically distinct chains can be considered to be biological mimics of cell membrane-forming lipid molecules, but with typically more than an order of magnitude increase in molecular weight. These macromolecular amphiphiles are
Synthesis, characterization, and polymerization of glycidyl methacrylate derivatized dextran.
van Dijk-Wolthuis WNE, et al.
Macromolecules, 28(18), 6317-6322 (1995)
Amir H Milani et al.
Biomacromolecules, 13(9), 2793-2801 (2012-08-11)
The use of injectable pH-responsive doubly cross-linked microgels (DX microgels) to improve the mechanical properties of degenerated intervertebral discs is demonstrated for the first time. The microgel comprised methyl methacrylate (MMA), methacrylic acid (MAA), ethyleneglycol dimethacrylate (EGD) and glycidyl methacrylate