Merck
499935
Sigma-Aldrich
5-クロロチオフェン-2-ボロン酸
別名:
5-クロロ-2-チエニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4BClO2S
CAS番号:
分子量:
162.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
製品499935は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
136-140 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H4BClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2,7-8H
InChI Key
JFCLNCVCDFUJPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-couplings using palladium catalyst
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
499935-5G:
499935-BULK:
499935-SAMPLE:
499935-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)