Merck
176524
Sigma-Aldrich
3-ブロモフラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3BrO
CAS番号:
分子量:
146.97
Beilstein:
105337
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
103 °C (lit.)
密度
1.635 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Brc1ccoc1
InChI
1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
InChI Key
LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-ブロモフランは 2置換 3-フルフラルの調製に使用されました。5,6-デヒドロノルカンタリジンの合成反応でも使用されました
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
37.4 °F - closed cup
引火点(℃)
3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
176524-2.5G:
176524-100G:
176524-500G:
176524-10G:
176524-VAR:
176524-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adam McCluskey et al.
Bioorganic chemistry, 31(1), 68-79 (2003-04-17)
Diels-Alder addition of furans (furan, furfuryl alcohol, and 3-bromofuran) to maelic anhydride yields three distinct 5,6-dehydronorcantharidins. Hydrogenation of (4,10-dioxatricyclo[5.2.1.0]decane-3,5-dione) (4a), in dry ethanol affords the monoester (7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic aid monoethyl ester) (6). Subsequent transesterification affords a series of monoesters (7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic acid
Ann Rowley Kelly et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(12), 4097-4104 (2008-03-05)
Furans and pyrroles are important synthons in chemical synthesis and are commonly found in natural products, pharmaceutical agents, and materials. Introduced herein are three methods to prepare 2-substituted 3-furfurals starting from 3-furfural, 3-bromofuran, and 3-vinylfurans. Addition of a variety of