Merck
633003
Sigma-Aldrich
5-クロロチオフェン-2-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,010
25 G
¥7,960
¥3,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,010
25 G
¥7,960
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3ClO2S
CAS番号:
分子量:
162.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
154-158 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChI Key
QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid can be used in the synthesis of the following:
  • rivaroxaban, an oxazolidinone derivative used in the treatment of thromboembolic disorders[1]
  • 5-chloro-4-nitrothiophene-2-carboxylic acid, which can be used in the synthesis of thieno[2,3-b][1,4]thiapezine-5-ones
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
633003-5G:
633003-25G:
633003-BULK:
633003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"A Novel Synthesis of the Oxazolidinone Antithrombotic Agent Rivaroxaban"
Yuan J, et al.
Molecules (Basel), 19(09), 14999- 11500 (2014)
Man Zhang et al.
Heterocycles, 101(1), 145-164 (2020-08-11)
Neuropathic pain, epilepsy, insomnia, and tremor disorder may arrive from an increase of intracellular Ca2+ concentration through a dysfunction of T-type Ca2+ channels. Thus, T-type calcium channels could be a target in drug discovery for the treatments of neuropathic pain